Läs mer
2-metylsulfonyl-10H-fenothiazin, Mikromol™
Produktkod. 30052228
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052228 25 mg
30049826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052228 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1010.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Metylsulfonyl-10H-fenotiazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
CAS 23503-68-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H11 N O2 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-namn 2-metylsulfonyl-10H-fenotiazin
Molekylvikt (g/mol) 277.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 277,0231 g/mol