missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic Acid |
| CAS | 142994-06-7 |
| Molekylformel | C9 H7 F3 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-, 2-Methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic acid, AE B197555, RPA 203328 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3O4S/c1-17(15,16)7-4-5(9(10,11)12)2-3-6(7)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.21 |
| Formel vikt | 268.0017 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?