Läs mer
2-metylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15409235
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15409235 1 g 1g
15419235 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15409235 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51574.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122476-85-1
Molekylformel C17H32N2O2SSn
Molekylvikt (g/mol) 447.225
MDL-nummer MFCD07787379
InChI-nyckel RRHTVQOGUAOHDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methylsulphonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, tributyl-2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl stannane, 2-methylsulfonyl-5-tri-n-butylstannyl pyrimidine
PubChem CID 2763272
IUPAC-namn tributyl-(2-metylsulfonylpyrimidin-5-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Formel vikt 447.22
Procent renhet 96%