missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Methylsulfonyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methylsulfonyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 27603-25-4 |
| Molekylformel | C4H3F3N2O2S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3F3N2O2S2/c1-13(10,11)3-9-8-2(12-3)4(5,6)7/h1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1nnc(s1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfonyl-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.2 |
| Formel vikt | 231.9588 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?