Läs mer
2-(Methylsulfonyl)acetonitrile, 97%
Produktkod. 11905761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11905761 5 g Glasflaska 5g
11915761 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11905761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438420050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2274-42-2 | C3H5NO2S | 119.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2274-42-2
Molekylformel C3H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 119.14
InChI-nyckel FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonylacetonitrile, 2-methylsulfonyl acetonitrile, methylsulfonyl acetonitrile, methanesulfonylacetonitrile, mesylacetonitrile, 2-methanesulfonylacetonitrile, cyanomethylsulfonylmethane, methanesulphonylacetonitrile, acetonitrile, methylsulfonyl, cyanomethyl methyl sulphone
PubChem CID 75283
ChEBI CHEBI:32444
IUPAC-namn 2-metylsulfonylacetonitril
LEDER CS(=O)(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylsulfonyl)acetonitrile
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 83.0°C to 86.0°C
Färg Vitt
Elementaranalys 29.03 to 31.45% C, 11.29 to 12.23% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 119.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Methylsulfonyl)acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.