Läs mer
2-(metylsulfonyl)bensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 15439187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439187 1 g 1g
15449187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52445.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 330804-03-0 | C7H9BO4S | 200,015 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 330804-03-0
Molekylformel C7H9BO4S
Molekylvikt (g/mol) 200.015
MDL-nummer MFCD02179472
InChI-nyckel MSQFFCRGQPVQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonyl phenylboronic acid, 2-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 2-methylsulfonylphenyl boronic acid, 2-methanesulfonyl phenylboronic acid, 2-methylsulphonyl phenylboronic acid, 2-methanesulfonylphenylboronic acid, 2-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 2-methylsulfonyl benzeneboronic acid, b-2-methylsulfonyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 2773539
IUPAC-namn (2-metylsulfonylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 78°C to 84°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.