Läs mer
2-(Methylsulfonyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methylsulfonyl)benzoic acid |
| Smältpunkt | 136°C to 141°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 200.21 |
| Procent renhet | 98% |