Läs mer
2-(Methylsulfonyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11456690
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456690 5 g 5g
11446690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51018.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33963-55-2
Molekylformel C8H8O4S
Molekylvikt (g/mol) 200.208
MDL-nummer MFCD00216492
InChI-nyckel BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonyl benzoic acid, 2-methanesulfonylbenzoic acid, 2-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-methanesulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methylsulfonyl, 2-methylsulfonyl benzenecarboxylic acid, 2-methylsulphonyl benzoic acid, 2-mesylbenzoic acid, pubchem18527, methylsulfonylbenzoic acid
PubChem CID 284342
IUPAC-namn 2-methylsulfonylbenzoic acid
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Smältpunkt 136°C to 141°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.21
Procent renhet 98%