Läs mer
2-(metylsulfonyl)etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408819
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408819 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15408819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03159.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15205-66-0 | C3H8O3S | 124.154 g/mol
2-(Metylsulfonyl)etanol kan användas som reagens vid syntes av fenoler från arylfluorider. Det kan användas vid framställning av 2-(metylsulfonyl)etyl-N,N-bis(2-kloretyl)fosforodiamidat. 2-Hydroxyethyl Methyl Sulfone, är den mångsidiga byggstenen som används vid syntes av mer komplexa svavelhaltiga föreningar. Det kan användas för studier av inhibitor- och substratdelar till acetylkolinesteras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(Metylsulfonyl)etanol kan användas som reagens vid syntes av fenoler från arylfluorider. Det kan användas vid framställning av 2-(metylsulfonyl)etyl-N,N-bis(2-kloretyl)fosforodiamidat. 2-hydroxietylmetylsulfon,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylsulfonyl)ethanol
CAS 15205-66-0
Smältpunkt 27°C to 30°C
Kokpunkt 148°C to 149°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C3H8O3S
Brytningsindex 1.479
MDL-nummer MFCD00014747
Kvantitet 5 g
Beilstein 1746915
Synonym 2-methylsulfonyl ethanol, 2-hydroxyethyl methyl sulfone, 2-methanesulfonylethanol, 2-methanesulfonylethan-1-ol, 2-methanesulfonyl-ethanol, 2-methanesulfonyl ethanol, ethanol, 2-methylsulfonyl, unii-5fi8eb2k0l, 2-methylsulphonyl ethanol, 2-methylsulfonyl ethyl alcohol
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel KFTYFTKODBWKOU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)CCO
IUPAC-namn 2-metylsulfonyletanol
Molekylvikt (g/mol) 124.154
PubChem CID 84834
Formel vikt 124.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.