missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Benzyl Ester |
| CAS | 1215476-69-9 |
| Molekylformel | C913C2H1515NO4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4S/c1-17(14,15)8-7-12-11(13)16-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-9H2,1H3,(H,12,13)/i7+1,8+1,12+1 |
| LEDER | CS(=O)(=O)[13CH2][13CH2][15NH]C(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl N-(2-methylsulfonyl(1,2-^{13}C_{2})ethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.28 |
| Formel vikt | 260.0759 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?