Läs mer
2-(metylsulfonyl)etylaminhydroklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methylsulfonyl)ethylamine Hydrochloride |
| CAS | 104458-24-4 |
| Molekylformel | C3H9NO2S . HCl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(Methylsulfonyl)-ethanamine Hydrochloride (9CI), 2-(Methylsulfonyl)ethan-1-amine Hydrochloride, 2-(Methylsulfonyl)ethanamine Monohydrochloride, 2-Aminoethyl Methyl Sulfone Hydrochloride, 2-Mesylethylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO2S.ClH/c1-7(5,6)3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CS(=O)(=O)CCN |
| IUPAC-namn | 2-metylsulfonylethanamin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.64 |
| Formel vikt | 159.0121 |