missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Methylsulfonyl)phenothiazine 5,5-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methylsulfonyl)phenothiazine 5,5-Dioxide |
| CAS | 1391051-98-1 |
| Molekylformel | C13H11NO4S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, 2-Methylsulfonyl-5,5-dioxophenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO4S2/c1-19(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)20(13,17)18/h2-8,14H,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc2c(Nc3ccccc3S2(=O)=O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfonyl-10H-phenothiazine 5,5-dioxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.36 |
| Formel vikt | 309.0129 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?