Läs mer
2-(metylsulfonyl) fenothiazin, TRC
Produktkod. 30137837
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137837 100 mg
30137109 1 g
30009109 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM326625100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23503-68-6
Molekylformel C13 H11 N O2 S2
Molekylvikt (g/mol) 277.36
Synonym 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI)
IUPAC-namn 2-metylsulfonyl-10H-fenotiazin
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3
Formel vikt 277.0231