Läs mer
2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid |
| Smältpunkt | 116°C to 120°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 215.03 |
| Procent renhet | 95% |