Läs mer
2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15450038
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450038 1 g 1g
15430556 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53288.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 756520-78-2
Molekylformel C7H10BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 215.03
MDL-nummer MFCD02179471
InChI-nyckel RPRMOEFOTPSWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 2-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 2-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 2-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 2-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 2-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 2-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, 2-methanesulfonamidophenylboronic acid, 2-methylsulfonylamino benzeneboronic acid, pubchem6370
PubChem CID 2773533
IUPAC-namn [2-(methanesulfonamido)phenyl]boronic acid
LEDER B(C1=CC=CC=C1NS(=O)(=O)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Smältpunkt 116°C to 120°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.03
Procent renhet 95%