Learn More
2-Methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O4S/c1-13(11,12)6-7-2-4(3-8-6)5(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 202.005 |