Läs mer
2-metylsulfonylanilinhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10118240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10118240 2.5 g Glasflaska 2.5g
1 options
Produktkod. 10118240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424840025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 205985-95-1 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Namnnotering 95%
CAS 205985-95-1
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 139 °C till 141 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H9NO2S
Linjär formel SO2CH3C6H4NH2·HCl
MDL-nummer MFCD00216484
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-methylsulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 2-methanesulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline, hcl, 2-methanesulfonyl-phenylammonium chloride, 2-methylsulfonyl phenylamine hydrochloride
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: svag
InChI-nyckel AUSRSVRJOXYXMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1N
IUPAC-namn 2-metylsulfonylanilin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 171.21
PubChem CID 2735177
Formel vikt 207.68
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.