Läs mer
2-Methylsulphonylbenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10656641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10656641 2.5 g Glass bottle 2.5g
1 options
Produktkod. 10656641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424830025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylsulphonylbenzoic acid
Namnnotering 95%
CAS 33963-55-2
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 136.0°C to 141.0°C
Färg Green or White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H8O4S
Linjär formel SO2CH3C6H4COOH
MDL-nummer MFCD00216492
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-methylsulfonyl benzoic acid, 2-methanesulfonylbenzoic acid, 2-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-methanesulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methylsulfonyl, 2-methylsulfonyl benzenecarboxylic acid, 2-methylsulphonyl benzoic acid, 2-mesylbenzoic acid, pubchem18527, methylsulfonylbenzoic acid
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible
InChI-nyckel BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
IUPAC-namn 2-methylsulfonylbenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 200.22
PubChem CID 284342
Formel vikt 200.22
Procent renhet 95%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylsulphonylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.