Läs mer
2-metyltetrahydrofuran-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10707115
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10707115 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10482634 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10707115 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01113DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3188-00-9
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
MDL-nummer MFCD00010423
InChI-nyckel FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
PubChem CID 18522
IUPAC-namn 2-metyloxolan-3-on
LEDER CC1C(=O)CCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
CAS Min % 97.0
Densitet 1.045g/mL
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 100.12
Procent renhet 97%