Läs mer
2-Methyltetrahydrofuran-3-one, 98+%
Produktkod. 11439926
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439926 5 g 5g
11449926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20890.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3188-00-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3188-00-9
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
MDL-nummer MFCD00010423
InChI-nyckel FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
PubChem CID 18522
IUPAC-namn 2-metyloxolan-3-on
LEDER CC1C(=O)CCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Densitet 1.034
Kvantitet 5 g
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.429
UN-nummer UN1224
Beilstein 1341334
Kokpunkt 138°C to 139°C
Formel vikt 100.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.