Läs mer
2-metyltetrahydrofuran-3-tiol, 97 %, blandade isomerer, Thermo Scientific™
Produktkod. 10095773 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10095773 25 g Glasflaska 25g
10747592 1 g Glasflaska 1g
10653342 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10095773 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 332700250
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57124-87-5
Molekylformel C5H10OS
Molekylvikt (g/mol) 118.2
MDL-nummer MFCD01632596
InChI-nyckel DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol, 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, pentitol, 1,4-anhydro-2,5-dideoxy-3-thio, 3-mercapto-2-methyltetrahydrofuran, pubchem9972, ksc201q4p, 2-methyl-3-tetrahydrofuran thiol
PubChem CID 62128
IUPAC-namn 2-metyloxolan-3-tiol
LEDER CC1C(CCO1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
Namnnotering Blandning av isomerer
CAS Min % 96.0
Färg Färglös till gul
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4730 till 1,4910
Analysprocentintervall 97%
Kokpunkt 160,0 °C till 180,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 118.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.