Läs mer
2-Methyltetrahydrofuran, 99+%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™
Produktkod. 10409193 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10409193 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
10114003 100 mL AcroSeal™ Glasflaska -
11976171 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10409193 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396620010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-47-9
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00005367
InChI-nyckel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-namn 2-metyloxolan
LEDER CC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran
Smältpunkt -136.0°C
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 99.0
Färg Färglös
CAS Max % 100.0
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 78.0°C to 80.0°C
Kvantitet 1 L
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4046 to 1.4066
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Viskositet 4 mPa.s (25°C)
Merck Index 15,6198
Löslighetsinformation Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formel vikt 86.13
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra torr
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.