Läs mer
2-metyltetrahydrofuran, 99+%, rent, stabiliserat
Produktkod. 10387820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Ståltrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10387820 100 g Glasflaska -
10082050 500 g Glasflaska 500g
10713324 1 kg Glasflaska 1kg
10328493 2.5 kg Ståltrumma 2.5kg
11381112 10 kg Metalltrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10387820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 168361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    470.65 SEK / 100g
    Save 69.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-47-9
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
InChI-nyckel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-namn 2-metyloxolan
LEDER CC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran
Smältpunkt -136.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4046 to 1.4066
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Viskositet 4 mPa.s (25°C)
Beilstein 17,12
Merck Index 15,6198
Kokpunkt 78.0°C to 80.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formel vikt 86.13
Procent renhet 99+%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.