Läs mer
2-metyltetrahydrofuran, 99 %, stab. med ca 150-400 ppm BHT
Beskrivning
2-Methyltetrahydrofuran fungerar som ett lösningsmedel i organisk syntes. Det anses som en ersättning för terahydrofuran på grund av dess högre reaktionstemperatur och lätta separation efter reaktion. Det är också användbart i elektrolytformuleringen för sekundära litiumelektroder och som en komponent i alternativa bränslen. Vidare används det som lösningsmedel för spektroskopiska studier vid -196 ° C. Det fungerar också som ett lösningsmedel för Grignard-reagens i organometalliska reaktioner. Utöver detta spelar det en viktig roll som motorbränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Methyltetrahydrofuran fungerar som ett lösningsmedel i organisk syntes. Det anses som en ersättning för terahydrofuran på grund av dess högre reaktionstemperatur och lätta separation efter reaktion. Det är också användbart i elektrolytformuleringen för sekundära litiumelektroder och som en komponent i alternativa bränslen. Vidare används det som lösningsmedel för spektroskopiska studier vid -196 ° C. Det fungerar också som ett lösningsmedel för Grignard-reagens i organometalliska reaktioner. Utöver detta spelar det en viktig roll som motorbränsle.
Löslighet Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel
.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyltetrahydrofuran |
| Smältpunkt | -136°C |
| Namnnotering | stabilized with ≈150 to 400ppm BHT |
| Densitet | 0.856 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Brytningsindex | 1.406 |
| UN-nummer | UN2536 |
| Beilstein | 102448 |
| Kokpunkt | 80°C to 82°C |
| Löslighetsinformation | Miscible with water and most organic solvents. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Methyltetrahydrofuran
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.