Läs mer
2-metyltetrahydrofuran, 99 %, stab. med ca 150-400 ppm BHT
Produktkod. 15490817
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490817 2500 mL 2500ml
11321877 100 mL 100ml
11331877 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07356.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 SEK
    2517.65 SEK / 2500ml
    Save 487.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86,134 g/mol
2-Methyltetrahydrofuran fungerar som ett lösningsmedel i organisk syntes. Det anses som en ersättning för terahydrofuran på grund av dess högre reaktionstemperatur och lätta separation efter reaktion. Det är också användbart i elektrolytformuleringen för sekundära litiumelektroder och som en komponent i alternativa bränslen. Vidare används det som lösningsmedel för spektroskopiska studier vid -196 ° C. Det fungerar också som ett lösningsmedel för Grignard-reagens i organometalliska reaktioner. Utöver detta spelar det en viktig roll som motorbränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methyltetrahydrofuran fungerar som ett lösningsmedel i organisk syntes. Det anses som en ersättning för terahydrofuran på grund av dess högre reaktionstemperatur och lätta separation efter reaktion. Det är också användbart i elektrolytformuleringen för sekundära litiumelektroder och som en komponent i alternativa bränslen. Vidare används det som lösningsmedel för spektroskopiska studier vid -196 ° C. Det fungerar också som ett lösningsmedel för Grignard-reagens i organometalliska reaktioner. Utöver detta spelar det en viktig roll som motorbränsle.
Löslighet Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel
.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-47-9
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD00005367
InChI-nyckel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-namn 2-metyloxolan
LEDER CC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran
Smältpunkt -136 °C
Namnnotering stabiliserat med ≈150 till 400 ppm BHT
Densitet 0.856
Kvantitet 2500 mL
Brytningsindex 1.406
UN-nummer UN2536
Beilstein 102448
Kokpunkt 80 °C till 82 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 86.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyltetrahydrofuran
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.