Läs mer
2-Metyltetrahydrofuran, för Grignard-reaktionen, vattenfattig, stabiliserad
Produktkod. 11340886 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11340886 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10452785 250 mL Glasflaska 250ml
10228713 1 L Glasflaska -
11632699 10 L Metalltrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11340886 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392380025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4770.00 SEK
    4156.65 SEK / 2.5 L
    Save 613.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
2-Metyltetrahydrofuran, För Grignard-reaktionen, vattenlös, stabiliserad, Mängd: 2,5 l, förpackning: Glasflaska, kokpunkt: 78,0 grader. C till 80,0 grader. C, CAS: 96-47-9, färglös, Kvalitet: För Grignards reaktion, smältpunkt: -136,0 grader. C, molekylformel: C5H10O | CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-47-9
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
InChI-nyckel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-namn 2-metyloxolan
LEDER CC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran
Smältpunkt -136.0°C
Namnnotering Stabilized; For Grignard reaction
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kvantitet 2.5 L
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4046 to 1.4066
Viskositet 4 mPa.s (25°C)
Merck Index 15,6198
Kokpunkt 78.0°C to 80.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formel vikt 86.13
Procent renhet ≥99.0%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.