Läs mer
2-metyltetrahydrofuran, ReagentPlus™ 99,5 ≥%, Solstice
Produktkod. 15611490 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Förpackning:
Glasflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
20 L
4 L
500ml
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15611490 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15601490 100 mL Glasflaska 100ml
15641490 500 mL Glasflaska 500ml
15698310 4 L Glasflaska 4 L
15631490 4 x 4 L Glasflaska Paket med 4
15621490 20 L Rostfri stålburk 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15611490 Supplier Fluka Supplier No. 1558102.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2740.00 SEK
    2282.03 SEK / 2.5 L
    Save 457.97 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Add to basket
Reagenskvalitet, innehåller 150–400 ppm BHT som stabilisator, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-47-9
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD00005367
InChI-nyckel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-namn 2-metyloxolan
LEDER CC1CCCO1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran
Smältpunkt <-20 °C
Färg Färglös
Densitet 0,86 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −10 °C (14 °F)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex n20/D 1.406 (bokstavligen)
UN-nummer UN2536
Beilstein 102448
Kokpunkt 78 °C till 80 °C
Formel vikt 86,13 g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ReagentPlus
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.