Läs mer
2-Methyltetrahydrofuran, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15861381
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861381 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15861381 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8210930250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran
Smältpunkt -136°C
CAS 96-47-9
Densitet 0.86 g/mL at 25°C
Kvantitet 250 mL
MDL-nummer MFCD00005367
Synonym 2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan, 2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Kokpunkt 78°C to 80°C
Molekylvikt (g/mol) 86.13