Läs mer
2-metyltetrahydrofuran, TRC
Produktkod. 30475104
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30475104 100 g
1 options
Produktkod. 30475104 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330185100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyltetrahydrofuran
CAS 96-47-9
Molekylformel C5H10O
Kvantitet 100 g
Synonym (±)-2-Methyltetrahydrofuran, MTHF, NSC 2115, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosylvan, 2-Me-THF
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
LEDER CC1CCCO1
IUPAC-namn 2-metyloxolan
Molekylvikt (g/mol) 86.13
Formel vikt 86.0732