Läs mer
2-Methylthiazol-4-amine, TRC
Produktkod. 30465265
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30465265 100 mg
1 options
Produktkod. 30465265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM333923100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylthiazol-4-amine
CAS 103392-01-4
Molekylformel C4 H6 N2 S
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Methyl-1,3-thiazol-4-amine, 4-Amino-2-methylthiazole
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-6-4(5)2-7-3/h2H,5H2,1H3
LEDER Cc1nc(N)cs1
IUPAC-namn 2-methyl-1,3-thiazol-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 114.169
Formel vikt 114.025