missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methylthiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30479163
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479163 250 mg
30464838 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479163 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330300250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4165-32-6
Molekylformel C5H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 147.2
Synonym 2-Methyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid
IUPAC-namn 2-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
LEDER CC1NC(CS1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methylthiazolidine-4-carboxylic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2S/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,7,8)
Formel vikt 147.0354
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.