Läs mer
2-Metyltiazolidin, 98 %
Produktkod. 11475097
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475097 5 g 5g
11485097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22537.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24050-16-6 | C4H9NS | 103,183 g/mol
2-Methyltiazolidine används som källor till lågmolekylära tiolföreningar både i EATC och musleverhomogenat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Methyltiazolidine används som källor till lågmolekylära tiolföreningar både i EATC
och musleverhomogenat.
Löslighet Lite
löslig i vatten
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24050-16-6
Molekylformel C4H9NS
Molekylvikt (g/mol) 103.183
MDL-nummer MFCD00053110
InChI-nyckel DQMLFUMEBNHPPB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 32196
IUPAC-namn 2-metyl-1,3-tiazolidin
LEDER CC1NCCS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylthiazolidine
Kokpunkt 76°C to 78°C (36 mmHg)
Flampunkt 35°C (95°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Synonym 2-methylthiazolidine, thiazolidine, 2-methyl, methyl-2 thiazolidine, methyl-2 thiazolidine french, 2-methyltetrahydrothiazole, acmc-20anpm, thiazolidine,2-methyl, 4-27-00-00661 beilstein handbook reference, +/--2-methylthiazolidine, #
Formel vikt 103.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.