Läs mer
2-metyltiazolidin, TRC
Produktkod. 30481905
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481905 100 mg
30470068 500 mg
30474090 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM336385100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24050-16-6
Molekylformel C4H9NS
Molekylvikt (g/mol) 103.19
IUPAC-namn 2-metyl-1,3-tiazolidin
LEDER CC1NCCS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylthiazolidine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9NS/c1-4-5-2-3-6-4/h4-5H,2-3H2,1H3
Formel vikt 103.0456