Läs mer
2-(metyltio)-1,3-bensotiazol-6-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10101082
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10101082 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10792493 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10347114 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10101082 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM06901CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 25706-29-0
Molekylformel C8H8N2S2
Molekylvikt (g/mol) 196.29
MDL-nummer MFCD00086478
InChI-nyckel GYCJZSAIEMSFAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 274151
IUPAC-namn 2-metylsulfanyl-l,3-bensotiazol-6-amin
LEDER CSC1=NC2=CC=C(N)C=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)-1, 3-benzothiazol-6-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-methylthio-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylthio benzo d thiazol-6-amine, 6-benzothiazolamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine,2-methylthio, 6-amino-2-methylthio benzothiazole, 2-methylthiobenzothiazole-6-ylamine, enamine_005325, 6-amino-2-methylthio-1,3-benzothiazole
Formel vikt 196.3
Procent renhet 97%