Läs mer
2-Methylthio-2-imidazoline, Hydroiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylthio-2-imidazoline, Hydroiodide |
| CAS | 5464-11-9 |
| Molekylformel | C4 H8 N2 S . H I |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2S.HI/c1-7-4-5-2-3-6-4;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);1H |
| LEDER | I.CSC1=NCCN1 |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydroiodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.1 |
| Formel vikt | 243.9531 |