Läs mer
2-Methylthio-3,5-dimethylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylthio-3,5-dimethylphenol |
| CAS | 25674-57-1 |
| Molekylformel | C9 H12 O S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,5-Dimethyl-2-(methylsulfanyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12OS/c1-6-4-7(2)9(11-3)8(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3 |
| LEDER | CSc1c(C)cc(C)cc1O |
| IUPAC-namn | 3,5-dimethyl-2-methylsulfanylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.256 |
| Formel vikt | 168.061 |