Läs mer
2-(metyltio)-4,5-dihydro-lH-imidazolhydrobromid, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2696433
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10523032
Brand: Thermo Scientific Maybridge DP01481DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 40241-78-9
Molekylformel C4H9BrN2S
Molekylvikt (g/mol) 197.094
MDL-nummer MFCD01570110
InChI-nyckel UPISCLUJZRQPPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-2-methylthio-1h-imidazole monohydrobromide, 2-methylsulfanyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-methylthio-2-imidazoline, bromide, 1h-imidazole,4,5-dihydro-2-methylthio-, hydrobromide 1:1
PubChem CID 2777335
IUPAC-namn 2-metylsulfanyl-4,5-dihydro-lH-imidazol;hydrobromid
LEDER CSC1=NCCN1.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)-4, 5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.1
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk