Läs mer
2-(Metyltio)-4,6-pyrimidinediol, TRC
Produktkod. 30472180
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30472180 250 mg
1 options
Produktkod. 30472180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330770250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol
CAS 1979-98-2
Molekylformel C5 H6 N2 O2 S
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
LEDER CSc1nc(O)cc(O)n1
IUPAC-namn 2-metylsulfanylpyrimidin-4,6-diol
Molekylvikt (g/mol) 158.18
Formel vikt 158.015