Läs mer
2-(metyltio)anilin, 97 %
Produktkod. 10623805 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10623805 5 g Glasflaska 5g
10180744 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10623805 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127110050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2987-53-3 | C7H9NS | 139,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2987-53-3
Molekylformel C7H9NS
Molekylvikt (g/mol) 139.22
MDL-nummer MFCD00007708
InChI-nyckel WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio aniline, 2-aminothioanisole, 2-methylsulfanyl aniline, 2-methylmercaptoaniline, 2-methylmercapto aniline, o-thioanisidine, o-aminothioanisole, 2-amino thioanisole, benzenamine, 2-methylthio, o-methylthio aniline
PubChem CID 76337
IUPAC-namn 2-metylsulfanylanilin
LEDER CSC1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)aniline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Densitet 1.1110g/mL, 1.111
Kokpunkt 234.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SC6H4NH2
Brytningsindex 1.6230 to 1.6250 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 399
Formel vikt 139.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Methylthio)aniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.