Läs mer
2-(metyltio)anilin, 98 %
Produktkod. 11495093
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495093 100 g 100g
11475093 5 g 5g
11485093 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495093 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12762.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 2987-53-3 | C7H9NS | 139,216 g/mol
2-(Methylthio)anilin används som viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-(Methylthio)anilin används som viktig råvara och intermediär som används i organisk
syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Lösligt i vatten (mindre).
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2987-53-3
Molekylformel C7H9NS
Molekylvikt (g/mol) 139.216
MDL-nummer MFCD00007708
InChI-nyckel WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio aniline, 2-aminothioanisole, 2-methylsulfanyl aniline, 2-methylmercaptoaniline, 2-methylmercapto aniline, o-thioanisidine, o-aminothioanisole, 2-amino thioanisole, benzenamine, 2-methylthio, o-methylthio aniline
PubChem CID 76337
IUPAC-namn 2-metylsulfanylanilin
LEDER CSC1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)aniline
Densitet 1.111
Kokpunkt 233°C to 234°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.624
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 386211
Löslighetsinformation Soluble in water (less).
Formel vikt 139.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.