missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Methylthio)benzeneboronic acid, 98+%

Code produit 11308436
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
11308436 5 g 5g
11398426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11308436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17456.06
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 168618-42-6 | C7H9BO2S | 168.02 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 168618-42-6
Molekylformel C7H9BO2S
Molekylvikt (g/mol) 168.02
MDL-nummer MFCD01318165
InChI-nyckel QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
PubChem CID 2773543
IUPAC-namn (2-methylsulfanylphenyl)boronic acid
LEDER CSC1=CC=CC=C1B(O)O

Spécification

Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∼160°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 8309529
Formel vikt 168.02
Procent renhet ≥98%

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.