Läs mer
2-(metyltio)bensoesyra, 98+%
Produktkod. 11458553
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458553 25 g 25g
11444203 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458553 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10379.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 3724-10-5 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
2-(Metyltio)bensoesyra används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-(Methylthio)bensoesyra används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser, aminer. Förvara på en sval, torr plats. Förvara i en tättsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3724-10-5
MDL-nummer MFCD00029934
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2- (Methylthio)benzoic acid
Smältpunkt 166 °C till 168 °C
Molekylformel C8H8O2S
Kvantitet 25 g
Synonym 2-methylthio benzoic acid, benzoic acid, 2-methylthio, o-methylthio benzoic acid, benzoic acid, o-methylthio, 2-methylsulfanyl benzoic acid, 2-methylmercaptobenzoic acid, 2-carboxyphenyl methyl sulfide, acide methyl-s-2-benzoique, 2-methylmercapto benzoic acid, acide methyl-s-2-benzoique french
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
InChI-nyckel LWJQGKJCZOGGPJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=CC=CC=C1C(=O)O
IUPAC-namn 2-metylsulfanylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 168.21
PubChem CID 19498
Formel vikt 168.21
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.