Läs mer
2-(Methylthio)benzothiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methylthio)benzothiazole |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NS2/c1-10-8-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 181.002 |