Läs mer
2-(metyltio)bensylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374482
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10374482 250 mg 250mg
10683793 1 g 1g
10407564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10374482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09736CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 56004-83-2
Molekylformel C8H11NS
Molekylvikt (g/mol) 153.243
MDL-nummer MFCD00831039
InChI-nyckel YVEJLBIEESKJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio benzylamine, 2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylthio phenyl methanamine, 1-2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylsulfanylphenyl methanamine, 2-methylthiobenzylamine, 2-methylthio benzyl amine, 2-methylthio-benzyl amine, 2-methylthiophenyl methylamine
PubChem CID 2736981
IUPAC-namn (2-metylsulfanylfenyl)metanamin
LEDER CSC1=CC=CC=C1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)benzylamine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3SC6H4CH2NH2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 153.25
Procent renhet 95%