Läs mer
2-(metyltio)bensylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10683793
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10683793 1 g 1g
10374482 250 mg 250mg
10407564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10683793 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09736DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 56004-83-2
Molekylformel C8H11NS
Molekylvikt (g/mol) 153.243
MDL-nummer MFCD00831039
InChI-nyckel YVEJLBIEESKJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio benzylamine, 2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylthio phenyl methanamine, 1-2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylsulfanylphenyl methanamine, 2-methylthiobenzylamine, 2-methylthio benzyl amine, 2-methylthio-benzyl amine, 2-methylthiophenyl methylamine
PubChem CID 2736981
IUPAC-namn (2-metylsulfanylfenyl)metanamin
LEDER CSC1=CC=CC=C1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)benzylamine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3SC6H4CH2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.25
Procent renhet 95%