Läs mer
2-Methylthio-cis-zeatin Riboside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylthio-cis-zeatin Riboside |
| CAS | 52049-48-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H23 N5 O5 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N5O5S/c1-8(5-22)3-4-17-13-10-14(20-16(19-13)27-2)21(7-18-10)15-12(25)11(24)9(6-23)26-15/h3,7,9,11-12,15,22-25H,4-6H2,1-2H3,(H,17,19,20)/b8-3-/t9?,11-,12-,15+/m0/s1 |
| LEDER | CSc1nc(NC\C=C(\C)/CO)c2ncn([C@@H]3OC(CO)[C@H](O)[C@@H]3O)c2n1 |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-[[(Z)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl]amino]-2-methylsulfanylpurin-9-yl]oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.449 |
| Formel vikt | 397.142 |
| Visa mer |