Läs mer
2-(metyltio)etanol, 99 %
Produktkod. 10511282 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10511282 5 mL Glasflaska 5ml
10328110 25 mL Glasflaska 25ml
10761535 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10511282 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210100050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5271-38-5
Molekylformel C3H8OS
Molekylvikt (g/mol) 92.16
MDL-nummer MFCD00002908
InChI-nyckel WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
PubChem CID 78925
ChEBI CHEBI:63861
IUPAC-namn 2-metylsulfanyletanol
LEDER CSCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)ethanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 169°C to 171°C
Flampunkt 70°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4934 to 1.4954
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01, II, 524
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 92.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Methylthio)ethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.