Läs mer
2-(metyltio)etanol, 99 %
Produktkod. 11397445
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397445 100 g 100g
11377445 5 g 5g
11387445 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397445 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05442.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92,16 g/mol
2-(Metyltio)etanol används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-(Methylthio)ethanol används som en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras inte tillsammans med syror. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5271-38-5
Molekylformel C3H8OS
Molekylvikt (g/mol) 92.16
MDL-nummer MFCD00002908
InChI-nyckel WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
PubChem CID 78925
ChEBI CHEBI:63861
IUPAC-namn 2-metylsulfanyletanol
LEDER CSCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)ethanol
Densitet 1.06
Kokpunkt 169 °C till 171 °C
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Odör Stank
Linjär formel CH3S(CH2)2OH
Brytningsindex 1.4944
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 1731081
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 92.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.