Läs mer
2-(metyltio)etylamin, 95 %
Produktkod. 11470008
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470008 5 g 5g
11460008 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22941.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91,172 g/mol
2-(Metyltio)etylamin är en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-(Methylthio)ethylamin är en farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft, oxidationsmedel, koldioxid. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18542-42-2
Molekylformel C3H9NS
Molekylvikt (g/mol) 91.172
MDL-nummer MFCD00014825
InChI-nyckel CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC-namn 2-metylsulfanyletanamin
LEDER CSCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)ethylamine
Densitet 0.974
Kokpunkt 146 °C till 148 °C
Flampunkt 36 °C (96 °F)
Odör Aminliknande
Linjär formel CH3S(CH2)2NH2
Brytningsindex 1.4965
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 1731099
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 91.18
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.