Läs mer
2-(metyltio)etylamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10511872
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10511872 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10486652 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10511872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD06838DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 18542-42-2
Molekylformel C3H9NS
Molekylvikt (g/mol) 91.172
MDL-nummer MFCD00014825
InChI-nyckel CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC-namn 2-metylsulfanyletanamin
LEDER CSCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methylthio)ethylamine
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.974g/mL
Analysprocentintervall 95%+
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3S(CH2)2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 91.18
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk